CAS RN 54831-20-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Acetyl-D-allo-isoleucine, TRC
CAS: 54831-20-8 Molekylær formel: C8H15NO3 Molekylvægt (g/mol): 173.21 IUPAC navn: (2R,3S)-2-acetamido-3-methylpentanoic acid SMIL: CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O