missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-D-allo-isoleucine, TRC

Artikelnummer. 30178988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30178988 100 mg
30178979 50 mg
30179286 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30178988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA168193100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54831-20-8
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
IUPAC navn (2R,3S)-2-acetamido-3-methylpentanoic acid
SMIL CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-allo-isoleucine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7+/m0/s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 173.1052
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.