missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl Axitinib, TRC

Artikelnummer. 30135198
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135198 10 mg -
30137762 2.5 mg 2.5mg
30011314 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135198 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13456010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1639137-80-6
Molekylær formel C24H20N4O2S
Molekylvægt (g/mol) 428.51
Synonym (E)-2-((1-Acetyl-3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)thio)-N-methylbenzamide
IUPAC navn 2-[1-acetyl-3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]indazol-6-yl]sulfanyl-N-methylbenzamide
SMIL CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)nn(C(=O)C)c3c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Axitinib
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl Axitinib
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C24H20N4O2S/c1-16(29)28-22-15-18(31-23-9-4-3-8-20(23)24(30)25-2)11-12-19(22)21(27-28)13-10-17-7-5-6-14-26-17/h3-15H,1-2H3,(H,25,30)/b13-10+
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 10 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.