CAS RN 1639137-80-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Acetyl Axitinib, TRC
CAS: 1639137-80-6 Molekylær formel: C24H20N4O2S Molekylvægt (g/mol): 428.51 Synonym: (E)-2-((1-Acetyl-3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)thio)-N-methylbenzamide IUPAC navn: 2-[1-acetyl-3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]indazol-6-yl]sulfanyl-N-methylbenzamide SMIL: CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)nn(C(=O)C)c3c2