Få mere at vide
N-Acetyl-4-aminosalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30137532
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137532 1 g
30133438 10 g
17944245 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1683251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-86-2
Molekylær formel C9 H9 N O4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Synonym 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. H (EP)
IUPAC navn 4-acetamido-2-hydroxybenzoesyre
SMIL CC(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-7(9(13)14)8(12)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
Formel vægt 195.0532
Procent renhed >95%