Få mere at vide
N-acetalbromorid, TRC
Artikelnummer. 30133873
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133873 50 mg
17934095 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17110050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94135-22-5
Molekylær formel C16H24BrN3O3
Molekylvægt (g/mol) 386.28
Synonym 4-(Acetylamino)-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-benzamide, Bromopride Impurity A
IUPAC navn 4-acetamido-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetal Bromopride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21)
Formel vægt 385.1001