missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30135783
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135783 50 mg
30133177 250 mg
17993085 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135783 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61005050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 165678-61-5
Molekylær formel C14H25Cl3N6
Molekylvægt (g/mol) 383.75
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N-(6-aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:2), Imidodicarbonimidic diamide, N-(6-aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-(6-Aminohexyl)-5-(4-chlorophenyl)biguanide Dihydrochloride
IUPAC navn 1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]-2-(6-aminohexyl)guanidine
SMIL NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride
Analyt- eller komponentnavne N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H23ClN6/c15-11-5-7-12(8-6-11)20-14(18)21-13(17)19-10-4-2-1-3-9-16/h5-8H,1-4,9-10,16H2,(H5,17,18,19,20,21)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 382.1206
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.