CAS RN 165678-61-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride, TRC
CAS: 165678-61-5 Molekylær formel: C14H25Cl3N6 Molekylvægt (g/mol): 383.75 Synonym: Imidodicarbonimidic diamide, N-(6-aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:2),Imidodicarbonimidic diamide, N-(6-aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)-, dihydrochloride (9CI),1-(6-Aminohexyl)-5-(4-chlorophenyl)biguanide Dihydrochloride IUPAC navn: 1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]-2-(6-aminohexyl)guanidine SMIL: NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N