Få mere at vide
N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23ClN6/c15-11-5-7-12(8-6-11)20-14(18)21-13(17)19-10-4-2-1-3-9-16/h5-8H,1-4,9-10,16H2,(H5,17,18,19,20,21) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 382.1206 |
| Procent renhed | >95% |