Få mere at vide
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamin, 90%, teknisk, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782865 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782865 5 g Glasflaske 5g
10351501 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782865 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2245-52-5 | C11H16N | 162.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2245-52-5
Molekylær formel C11H16N
Molekylvægt (g/mol) 162.26
MDL nummer MFCD00078270
InChI nøgle XQBHAZDVLGNSOJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym benzenemethanamine, 4-ethenyl-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-4-vinylphenyl methanamine, n-4-vinylbenzyl-n,n-dimethylamine, n,n-dimethyl-4'-vinylbenzylamine, 4-vinylbenzyldimethylamine, p-dimethylaminomethylstyrene, 4-n,n-dimethylaminomethyl styrene, 4-n,n,-dimethylaminomethyl styrene, dimethyl 4-vinylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,4-ethenyl-n,n-dimethyl
PubChem CID 519956
IUPAC navn 1-(4-ethenylphenyl)-N,N-dimethylmethanamin
SMIL C[NH+](C)CC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Vinylbenzyl)-N, N-dimethylamine
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 72°C to 74°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2CHC6H4CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.5360 to 1.54
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.92
Stabilisator 0.1% P-tert.-butylcatechol
Formel vægt 161.25
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.