Få mere at vide
N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 98%
Artikelnummer. 11398755
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398755 1 g 1g
11308765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12355.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1736-72-7 | C8H7F3N2S | 220,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1736-72-7
Molekylær formel C8H7F3N2S
Molekylvægt (g/mol) 220.21
MDL nummer MFCD00041189
InChI nøgle OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-4-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 4-trifluoromethyl phenylthiourea, n-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl, amino 4-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2777727
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)phenyl]thiourinstof
SMIL NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Smeltepunkt 142 °C til 146 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2695479
Formel vægt 220.22
Procent renhed 98%