Få mere at vide
N-[4-(Piperidin-4-carbonyl)phenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082064
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082064 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10553055 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10387724 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10082064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07288CB
Kemiske identifikatorer
CAS 124035-23-0
Molekylær formel C14H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 246.31
MDL nummer MFCD08690322
InChI nøgle LLEYCMVEUNZRIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-piperidine-4-carbonyl phenyl acetamide, n-4-piperidin-4-ylcarbonyl phenyl acetamide, acetamide,n-4-4-piperidinylcarbonyl phenyl, acmc-20acnz, n-4-4-piperidylcarbonyl phenyl acetamide, n-4-4-piperidinyl-carbonyl phenyl-acetamide
PubChem CID 15680074
IUPAC navn N-[4-(piperidin-4-carbonyl)phenyl]acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-(piperidine-4-carbonyl)phenyl]acetamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 246.31
Procent renhed 97%