Få mere at vide
N-(4-nitrophenyl)thiourea, 98%
Artikelnummer. 11347356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347356 5 g 5g
11337356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09331.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3696-22-8 | C7H7N3O2S | 197,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3696-22-8
Molekylær formel C7H7N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 197.21
MDL nummer MFCD00007304
InChI nøgle BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl-2-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea, 4-nitrophenyl thiourea, 1-4-nitrophenyl thiourea, p-nitrophenyl thiourea, thiourea, 4-nitrophenyl, n-p-nitrophenyl thiourea, acmc-1cny6, 4-nitro-phenyl-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea #
PubChem CID 2760234
IUPAC navn (4-nitrophenyl)thiourinstof
SMIL NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Nitrophenyl)thiourea
Smeltepunkt ∽207 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2806574
Formel vægt 197.22
Procent renhed 98%