missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-propanamide, TRC

Artikelnummer. 18072140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18072140 10 g
18033340 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN59685010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13312-12-4
Molekylær formel C10 H9 F3 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 262.19
Synonym N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Imp. C (EP)
IUPAC navn N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
SMIL CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
Formel vægt 262.0565
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.