Få mere at vide
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-propanamide, TRC
Artikelnummer. 18033340
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033340 1 g
18072140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5968501G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13312-12-4
Molekylær formel C10 H9 F3 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 262.19
Synonym N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Imp. C (EP)
IUPAC navn N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
SMIL CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
Formel vægt 262.0565