Få mere at vide
N-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethan-1,2-diamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2704472
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10394292
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01735DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-36-4
Molekylær formel C9H14N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 230.282
MDL nummer MFCD00276588
InChI nøgle RWUMUZOGZPNCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tosyloxy amino ethanamine, 2-aminoethyl amino 4-methylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, 2-aminoethyl azanyl ester, n1-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, 2-aminoethylamino 4-methylbenzenesulfonate, 2-4-methylphenyl sulfonyl-oxy amino ethanamine, n∼1∼-4-methylbenzene-1-sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, n∼1∼-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2796248
IUPAC navn (2-aminoethylamino)-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)ONCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%+
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 230.29
Procent renhed 95%