Få mere at vide
N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N4OS2/c1-11-9-23-16(17-11)18-14(21)10-22-15-8-7-13(19-20-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18,21) |
| Formel vægt | 342.0609 |