Få mere at vide
N-(4-Methoxyphenyl)thiourea, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330194
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330194 25 g 25g
11320194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11330194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00739.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2293-07-4
Molekylær formel C8H10N2OS
Molekylvægt (g/mol) 182.24
MDL nummer MFCD00004936
InChI nøgle SRYLJBWDZZMDSK-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Methoxyphenyl)thiourea
Smeltepunkt ∽212°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 777238
Synonym 1-4-methoxyphenyl thiourea, 4-methoxyphenyl thiourea, n-4-methoxyphenyl thiourea, 1-4-methoxyphenyl-2-thiourea, p-anisylthiourea, n-p-anisylthiourea, p-methoxyphenyl thiourea, thiourea, 4-methoxyphenyl, n-p-methoxyphenyl thiourea
SMIL COC1=CC=C(C=C1)NC(=S)N
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)thiourea
PubChem CID 667549
Formel vægt 182.25
Procent renhed 96%