Få mere at vide
N-(4-methoxybenzyl)-N-methylamin, tech, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633645
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10633645 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10082172 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10184542 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633645 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00889DE
Kemiske identifikatorer
CAS 702-24-9
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.209
InChI nøgle AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 485407
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
Tæthed 1.0080g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2NCH3
Mængde 5 g
Formel vægt 151.21
Procent renhed 97%