Få mere at vide
N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea, 98+%
Artikelnummer. 11333226
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333226 1 g 1g
11343226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12537.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
CAS: 1520-27-0 | C7H8N2OS | 168,214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1520-27-0
Molekylær formel C7H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 168.214
MDL nummer MFCD00041186
InChI nøgle QICKOOCQSYZYQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl-2-thiourea, 1-4-hydroxyphenyl thiourea, 4-hydroxyphenyl thiourea, p-hydroxyphenylthiourea, usaf b-75, n-4-hydroxyphenyl thiourea, urea, 1-p-hydroxyphenyl-2-thio, thiourea, 4-hydroxyphenyl, 4-hydroxy-phenyl-thiourea, 4-aminothioxomethyl amino phenol
PubChem CID 2759331
IUPAC navn (4-hydroxyphenyl)thiourinstof
SMIL C1=CC(=CC=C1NC(=S)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea
Smeltepunkt ∽210°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 1102429
Formel vægt 168.22
Procent renhed ≥98%