Få mere at vide
N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, TRC
Artikelnummer. 30403817
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30403817 2.5 g 2.5g
30402803 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30403817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9493852.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65647-48-5
Molekylær formel C9H8N4O2S
Molekylvægt (g/mol) 236.25
Synonym 1,2,3-Thiadiazole Urea Derivatives
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)-3-(thiadiazol-5-yl)urinstof
SMIL Oc1ccc(NC(=O)Nc2cnns2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N4O2S/c14-7-3-1-6(2-4-7)11-9(15)12-8-5-10-13-16-8/h1-5,14H,(H2,11,12,15)
Formel vægt 236.0368