Få mere at vide
N-(4-hydroxybenzyl)-3,4-dimethoxybenzamid, TRC
Artikelnummer. 30136036
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136036 10 mg
30137597 1 g
30012773 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80975510MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 943518-63-6
Molekylær formel C16H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 287.31
Synonym N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3,4-dimethoxybenzamide
SMIL O=C(NCC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Hydroxybenzyl)-3,4-dimethoxybenzamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4/c1-20-14-8-5-12(9-15(14)21-2)16(19)17-10-11-3-6-13(18)7-4-11/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
Formel vægt 287.1158