missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]glycine, TRC

Artikelnummer. 30137404
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137404 250 mg
30007136 10 mg
30005512 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948180250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 808118-40-3
Molekylær formel C19 H16 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 352.34
Synonym Glycine, N-[(4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]-, N-[(4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]glycine, (4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carbonyl)glycine, ASP 1517, FG 4592, Roxadustat, [[(4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinolin-3-yl)carbonyl]amino]acetic acid
IUPAC navn 2-[(4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carbonyl)amino]acetic acid
SMIL Cc1nc(C(=O)NCC(=O)O)c(O)c2ccc(Oc3ccccc3)cc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FG-4592
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C19H16N2O5/c1-11-15-9-13(26-12-5-3-2-4-6-12)7-8-14(15)18(24)17(21-11)19(25)20-10-16(22)23/h2-9,24H,10H2,1H3,(H,20,25)(H,22,23)
Mængde 250 mg
Formel vægt 352.1059
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.