Få mere at vide
N-(4-formylphenyl)metansulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30395503
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395503 50 mg
30389635 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF70095550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83922-54-7
Molekylær formel C8 H9 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 199.23
Synonym N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn N-(4-formylphenyl)metansulfonamid
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Formel vægt 199.0303