Få mere at vide
N-(4-Fluorophenyl)thiourea, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337596
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11337596
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11159.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-05-2
Molekylær formel C7H7FN2S
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00041180
InChI nøgle BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl thiourea, 1-4-fluorophenyl-2-thiourea, 4-fluorophenyl thiourea, n-4-fluorophenyl thiourea, p-fluorophenylthiourea, 4-fluoro-phenyl-thiourea, thiourea, 4-fluorophenyl, amino 4-fluorophenyl amino methane-1-thione, pubchem10059, acmc-1ajjb
PubChem CID 693061
IUPAC navn (4-fluorophenyl)thiourea
SMIL NC(=S)NC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Fluorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 162°C to 166°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2803645
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99%