Få mere at vide
N-(4-ethylbenzyl)-N-methylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526724
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526724 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10196992 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10023642 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10526724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00891DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 568577-84-4
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.237
InChI nøgle JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine
PubChem CID 2060575
IUPAC navn 1-(4-ethylphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 149.24
Procent renhed 97%