Få mere at vide
N-(4-Cyanophenyl)thiourea, 98%
Artikelnummer. 11398675
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398675 5 g 5g
11388675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12219.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3460-55-7 | C8H7N3S | 177.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3460-55-7
Molekylær formel C8H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 177.225
MDL nummer MFCD00041175
InChI nøgle LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl thiourea, 1-4-cyanophenyl thiourea, 1-4-cyanophenyl-2-thiourea, n-4-cyanophenyl thiourea, 4-cyanophenyl-thiourea, acmc-1ajd4, thiourea,n-4-cyanophenyl, 4-aminothioxomethyl amino benzenecarbonitrile
PubChem CID 2757973
IUPAC navn (4-cyanophenyl)thiourea
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Cyanophenyl)thiourea
Smeltepunkt ∽205°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2718720
Formel vægt 177.23
Procent renhed 98%