Få mere at vide
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 270.0616 |