Få mere at vide
N-(4-Chlorophenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480503
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480503 25 g 25g
11304749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12651.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3696-23-9
Molekylær formel C7H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 186.66
MDL nummer MFCD00022168
InChI nøgle XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
PubChem CID 735843
IUPAC navn (4-chlorophenyl)thiourea
SMIL NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-(4-Chlorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 177°C to 182°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 973258
Formel vægt 186.66
Procent renhed 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.