Få mere at vide
N-(4-Chlorophenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11304749
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11304749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12651.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3696-23-9
Molekylær formel C7H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 186.66
MDL nummer MFCD00022168
InChI nøgle XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
PubChem CID 735843
IUPAC navn (4-chlorophenyl)thiourea
SMIL NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Chlorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 177°C to 182°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 973258
Formel vægt 186.66
Procent renhed 98%