Få mere at vide
N-(4-chlorphenyl)thiourinstof, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10057822
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10057822 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10057822 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03349DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-chlorophenyl)thiourea
CAS 3696-23-9
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H7ClN2S
Lineær formel ClC6H4NHCSNH2
MDL nummer MFCD00022168
Mængde 1 g
Synonym 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
InChI nøgle XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn (4-chlorphenyl)thiourinstof
Molekylvægt (g/mol) 186.66
PubChem CID 735843
Formel vægt 186.67
Procent renhed 97%