Få mere at vide
N-[(4-chlorophenyl)methyl]cyclopentanamine, TRC
Artikelnummer. 30040597
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040597 250 mg
30040486 500 mg
30010300 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN300096250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66063-15-8
Molekylær formel C12 H16 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 209.72
Synonym Pencycuron-PB-amine, 4-Chloro-N-cyclopentylbenzenemethanamine, N-(4-Chlorobenzyl)-N-cyclopentylamine, N-(4-Chlorobenzyl)cyclopentanamine, p-Chloro-N-cyclopentylbenzylamine, Benzenemethanamine, 4-chloro-N-cyclopentyl-
IUPAC navn N-[(4-chlorophenyl)methyl]cyclopentanamine
SMIL Clc1ccc(CNC2CCCC2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pencycuron-PB-amine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16ClN/c13-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-12/h5-8,12,14H,1-4,9H2
Formel vægt 209.0971
Procent renhed >95%