Få mere at vide
N-(4-chlorbenzyl)-N-methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10656433
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656433 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10424143 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656433 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00897DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 104-11-0
Molekylær formel C8H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 155.625
MDL nummer MFCD00018749
InChI nøgle LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
PubChem CID 66905
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-chlorobenzyl)-N-methylamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 155.63
Procent renhed 97%