missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide, TRC

Artikelnummer. 30366364
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366364 5 g
30366350 1 g
30354269 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3650135G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 848133-76-6
Molekylær formel C14H12ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 289.72
Synonym 4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-(N-acetylamino)quinoline, 4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-(acetylamino)quinoline, N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)acetamide
IUPAC navn N-(4-chloro-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)acetamide
SMIL CCOc1cc2ncc(C#N)c(Cl)c2cc1NC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN3O2/c1-3-20-13-5-11-10(4-12(13)18-8(2)19)14(15)9(6-16)7-17-11/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,18,19)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.