accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONClNHNOH3C

CAS RN 848133-76-6

IUPAC Navn: N-(4-chloro-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)acetamide
Synonymer: N-(4-chloro-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol): 289.72
Molekylformel: C14H12ClN3O2
InChi Key: XDXGFTCQRAQEEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=C(NC(C)=O)C=C2C(Cl)=C(C=NC2=C1)C#N
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater