Få mere at vide
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClN3O2/c1-3-20-13-5-11-10(4-12(13)18-8(2)19)14(15)9(6-16)7-17-11/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,18,19) |