Få mere at vide
N-(4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl)-2-oxoacetamid, TRC
Artikelnummer. 17913585
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17913585 500 mg
17943485 50 mg
17943185 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17913585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC400520500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C15H9Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 322.14
IUPAC navn N-(4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl)-2-oxoacetamid
SMIL O=C(C([H])=O)NC(C=CC(Cl)=C1)=C1C(C2=C(Cl)C=CC=C2)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl)-2-oxoacetamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H9Cl2NO3/c16-9-5-6-13(18-14(20)8-19)11(7-9)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H,(H,18,20)
Formel vægt 321