Få mere at vide
N-(4-carboxyphenyl)ravsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358496
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358496 5 g 5g
11348496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17549.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 76475-62-2 | Molekylærformel: C11H11NO5 | Molekylvægt: 237,21 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76475-62-2
Molekylær formel C11H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 237.21
MDL nummer MFCD00020530
InChI nøgle IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-carboxypropanamido benzoic acid, 4-3-carboxypropanoyl amino benzoic acid, n-4-carboxyphenyl succinamic acid, 4-3-carboxypropanoylamino benzoic acid, cbkinase1_000202, cbkinase1_012602, cambridge id 5122038, n-4-carboxyphenyl succinamidic acid, 4-2-carboxyethylcarboxamido benzoic acid
PubChem CID 765581
IUPAC navn 4-(3-carboxypropanoylamino)benzoesyre
SMIL OC(=O)CCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
Smeltepunkt ∽290 °C (opdeling)
Mængde 5 g
Beilstein 3355574
Formel vægt 237.21
Procent renhed 99%