Få mere at vide
Alfa Aesar™ N-(4-Bromophenyl)thiourea, 97%
Artikelnummer. 11377596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377596 5 g 5g
11367596 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377596 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L11163.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 2646-30-2
Molekylær formel C7H7BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 231.11
MDL nummer MFCD00041176
InChI nøgle MRVQULNOKCOGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl thiourea, 4-bromophenyl thiourea, n-p-bromophenylthiourea, p-bromophenylthiourea, 1-4-bromophenyl-2-thiourea, thiourea, 4-bromophenyl, n-4-bromophenyl thiourea, urea, 1-p-bromophenyl-2-thio, p-bromophenyl thiourea
PubChem CID 2735620
ChEBI CHEBI:34391
IUPAC navn (4-bromophenyl)thiourea
SMIL NC(=S)NC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Bromophenyl)thiourea
Smeltepunkt 178°C to 184°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2361884
Formel vægt 231.12
Procent renhed 97%