Få mere at vide
N-(4-Bromophenyl)maleimide, 98%
Artikelnummer. 11484464
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484464 25 g 25g
11458780 1 g 1g
11474464 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13119.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13380-67-1 | C10H6BrNO2 | 252.067 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13380-67-1
Molekylær formel C10H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 252.067
MDL nummer MFCD00030664
InChI nøgle FECSFBYOMHWJQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromophenyl maleimide, 1-4-bromophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl-2,5-dioxo-pyrrole, 1-4-bromophenyl maleimide, 1-4-bromophenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromphenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione,1-4-bromophenyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl azoline-2,5-dione
PubChem CID 123301
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)pyrrol-2,5-dion
SMIL C1=CC(=CC=C1N2C(=O)C=CC2=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Bromophenyl)maleimide
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Mængde 25 g
Beilstein 513122
Formel vægt 252.07
Procent renhed 98%