accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrNOO

CAS RN 13380-67-1

IUPAC Navn: 1-(4-bromophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Synonymer: 1-(4-bromophenyl)pyrrole-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol): 252.07
Molekylformel: C10H6BrNO2
InChi Key: FECSFBYOMHWJQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(C=C1)N1C(=O)C=CC1=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater