Få mere at vide
N-(4-Bromophenyl)benzensulfonamid, 97%
Artikelnummer. 15491738
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491738 250 mg 250mg
15481738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55476.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 16468-97-6 | C12H10BrNO2S | 312,181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16468-97-6
Molekylær formel C12H10BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 312.181
MDL nummer MFCD00159375
InChI nøgle HHLFFQAEABRCOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-bromophenyl, 4'-bromobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-bromo, 4-bromophenyl phenylsulfonyl amine, 4/'-bromobenzenesulfonanilide, n-p-bromophenylbenzenesulphonamide, n-4-bromophenyl benzenesulfonamide #
PubChem CID 293101
IUPAC navn N-(4-bromphenyl)benzensulfonamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Bromophenyl)benzenesulfonamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 312.18
Procent renhed 97%