Få mere at vide
N-[4-(beta-Cyclohexylureidoethyl)benzensulfonyl] N'-Cyclohexylurea, TRC
Artikelnummer. 17934805
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934805 50 mg
17904425 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98825050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10079-35-3
Molekylær formel C22 H34 N4 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 450.59
Synonym Benzenesulfonamide, N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-[p-[(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenethyl]- (7CI,8CI), N-[(Cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, N-[4-(β-Cyclohexylureidoethyl)benzensulfonyl] N'-Cyclohexylurea
IUPAC navn 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(cyclohexylcarbamoylamino)ethyl]phenyl]sulfonylurinstof
SMIL O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Formel vægt 450.2301