Få mere at vide
N-(4-Aminobenzenesulfonyl) Sulfamethoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20) |
| Formel vægt | 408.0562 |
| Procent renhed | >95% |