Få mere at vide
N-[4-[(4-hydroxyphenyl)amino]phenyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30136211
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136211 1 g
30011148 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9512301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93629-82-4
Molekylær formel C14H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 242.27
IUPAC navn N-(4-((4-hydroxyphenyl)amino)phenyl)acetamid
SMIL OC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(NC(C)=O)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-[(4-Hydroxyphenyl)amino]phenyl]acetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O2/c1-10(17)15-11-2-4-12(5-3-11)16-13-6-8-14(18)9-7-13/h2-9,16,18H,1H3,(H,15,17)
Formel vægt 242.11
Procent renhed >95%