Få mere at vide
N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbaminsyre-methylester, TRC
Artikelnummer. 30004509
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004509 10 mg
30004957 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91651510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119018-30-3
Molekylær formel C18 H23 N3 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 409.46
Synonym Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamate, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride urethane
IUPAC navn methyl N-[4-[2-[(4-ethyl-3-methyl-5-oxo-2H-pyrrol-1-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamat
SMIL CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glimepiride Carbamate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
Formel vægt 409.1308
Procent renhed >95%