Få mere at vide
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388435
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388435
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10444.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1736-70-5
Molekylær formel C8H7F3N2S
Molekylvægt (g/mol) 220.21
MDL nummer MFCD00041171
InChI nøgle WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, amino 3-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, acmc-20ah62
PubChem CID 735844
IUPAC navn [3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
SMIL NC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Smeltepunkt 103°C to 106°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2695477
Formel vægt 220.22
Procent renhed 97%