Få mere at vide
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea |
| Smeltepunkt | 103°C to 106°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2695477 |
| Formel vægt | 220.22 |
| Procent renhed | 97% |