Få mere at vide
N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea, 97%
Artikelnummer. 11302387
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302387 10 g 10g
11392377 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09975.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3394-05-6 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3394-05-6
MDL nummer MFCD00022167
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea
Smeltepunkt 175°C to 180°C
Lugt Odorless
Molekylær formel C7H8N2OS
Mængde 10 g
Beilstein 2090372
Synonym 1-3-hydroxyphenyl-2-thiourea, 3-hydroxyphenyl thiourea, 1-3-hydroxyphenyl thiourea, 3-aminothioxomethyl amino phenol, acmc-20apbj, 1-m-hydroxyphenyl thiourea, 3-hydroxy-phenylthioharnstoff, thiourea, 3-hydroxyphenyl, thiourea,n-3-hydroxyphenyl, 1-m-hydroxyphenyl-2-thiourea
InChI nøgle BHJYKFUCQNISJA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)NC(=S)N
IUPAC navn (3-hydroxyphenyl)thiourinstof
Molekylvægt (g/mol) 168.21
PubChem CID 2759330
Formel vægt 168.22
Procent renhed 97%