Få mere at vide
n-(3-formylphenyl)methansulfonamid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147252
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10147252 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10004982 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147252 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07105CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 55512-05-5
Molekylær formel C8H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 199.22
MDL nummer MFCD03198179
InChI nøgle CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
PubChem CID 2794787
IUPAC navn N-(3-formylphenyl)methansulfonamid
SMIL CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.23
Procent renhed 97%